Learn More
Oxyde d’aluminium, basique, qualité HPLC Flash, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 2980°C |
| Nom chimique ou matériau | Aluminum oxide |
| Point de fusion | 2045°C |
| Note relative au nom | Basic |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | Al2O3 |
| Merck Index | 14,356 |
| Nom IUPAC | dialuminium ; oxygène(2-) |
| Afficher plus |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido