Learn More
Oxyde d’aluminium, desséchant Drysphere™, avec indicateur 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080050
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 15467155
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046126.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom With 20% indicator
Couleur Blanc
Forme physique Sphères
Quantité 250 g
Merck Index 14,356
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765