Learn More
Oxyde d’aluminium, neutre, activité de Brockmann de type I, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15527844 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15527844
Marque: Avantor J.T.Baker 054001
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour la chromatographie
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide, Neutral
Note relative au nom Brockmann Activity Grade I
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 4.00kg