Learn More
Oxyde d’aluminium, monocristal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15411637
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15411637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040259.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Quantité 1 Pc.
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Conditionnement Conditionné sous film plastique thermorétracté