Learn More
Oxyde d’aluminium, monocristal, Thermo Scientific™
Code produit. 15431467
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15431467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036649.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11092-32-3
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alumina, corundum, electrocorundum, korund, emery, alpha-corundum, abramant f 36, abramax f 46, abramax f 54
CID PubChem 14769
Nom IUPAC oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane
SMILES O=[Al]O[Al]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom Single crystal, 25.4mm dia x 0.5mm thick, random orientation
Quantité 1 Pc.
Informations sur la solubilité Insoluble in water.