Learn More
Sulfate d’aluminium, anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465330
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465330 5 g 5g
11475330 25 g 25g
11485330 100 g 100g
11495330 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11465330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044563.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342.131 g/mol
Aluminum sulfate acts as a flocculating agent in the purification of drinking water, and in waste water treatment plants. It acts as a mordant in dyeing, printing, textiles and also used in paper manufacturing. It is a waterproofing agent and accelerator in concrete. Further, it is used as a foaming agent in fire fighting foam, photographic film and in photochemicals. It is also used in styptic pencils, pain relief and in dentistry for gingival retraction cords.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-01-3
Formule moléculaire Al2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 342.131
Numéro MDL MFCD00003423
Clé InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
CID PubChem 24850
ChEBI CHEBI:74768
Nom IUPAC dialuminium ; trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfate
Point de fusion 770°C
Note relative au nom Anhydrous
pH 3.5
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,366
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 342.15
Pourcentage de pureté 99.99%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.71 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum sulfate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..