Learn More
Aluminum Sulfate Hydrate, ≥97%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15662250 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 15662250
Marque: Honeywell-Fluka 227617100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-31-8
Formule moléculaire Al2H36O30S3
Poids moléculaire (g/mol) 666.401
Clé InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CID PubChem 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nom IUPAC trisulfate de dialuminium octadécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Sulfate Hydrate
Point de fusion 87°C
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Formule linéaire Al2(SO4)3 · 18H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 342.15g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté ≥97%
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.7g/cm3