Learn More
Cole-Parmer™ Nacelle de pesée, paroi ondulée, en aluminium
Utilisez ces nacelles de pesée pour une grande variété d’applications, notamment la pesée, les tests d’humidité, l’analyse des eaux usées, les produits chimiques et pharmaceutiques. Les nacelles de pesée à paroi ondulée en aluminium sont dotées de côtés ondulés pour plus de rigidité, d’une jauge robuste pour une utilisation intensive.
Marque: Cole-Parmer™ 01017-51
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Utilisez ces nacelles de pesée pour une grande variété d’applications, notamment la pesée, les tests d’humidité, l’analyse des eaux usées, les produits chimiques et pharmaceutiques. Les nacelles de pesée à paroi ondulée en aluminium sont dotées de côtés ondulés pour plus de rigidité, d’une jauge robuste pour une utilisation intensive.
- Les nacelles sont dotées d’une grande languette pour les numéros d’échantillons
- Fond plat pour améliorer la manipulation des échantillons
- Les côtés sont inclinés pour faciliter la séparation
- Pas de résidus d’huile, pas de revêtement en vinyle pouvant créer des problèmes de contamination.
- Fond lisse
- À paroi ondulée avec languette latérale
- Jetable
Spécification
Plat | |
Jetable | |
Rond | |
4,3 cm | |
1,3 cm |
20 ml | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
1,75 po |