Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante multiposition AM4 Digital PRO
Chauffez et agitez jusqu’à quatre échantillons à la fois, SpeedServoTM assure une vitesse constante, même quand la viscosité change
Marque: Velp Scientifica™ F20500425
2184.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21911" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 9.60000kg
Alert:
Le panneau de commande est facilement accessible, placé à une distance sûre des sources de chaleur et protégé contre les dommages éventuels causés par les déversements de liquides grâce à une cannelure d’écoulement dédiée. L’AM4 Digital PRO peut être programmé avec une température de sécurité maximale, ce qui empêche le chauffage involontaire. Une notification d’avertissement de plaque chauffante est activée et reste affichée même lorsque l’instrument est éteint, jusqu’à ce que la température de la plaque soit inférieure à 50°C.
Description
- SpeedServoTM assure une vitesse constante même quand la viscosité change (contre-réaction)
- Affichage numérique pour régler avec précision la vitesse d’agitation et la température
- Sonde externe pour thermorégulation jusqu’à 250°C, avec une précision de ± 1°C
- VTF et VTF EVO assurent une thermorégulation parfaite jusqu’à 300°C, avec une précision de pointe de ± 0,5°C
- Le CerAlTopTM en alliage d’aluminium recouvert de céramique garantit une homogénéité de la température exceptionnelle, une résistance optimale et un transfert de chaleur
- Haut niveau de sécurité et de protection pour l’utilisateur
- Panneau de commande facilement accessible
- Peut être programmé avec une température de sécurité maximale
- La structure moulée sous pression est conçue de manière à ce que les déversements de liquide accidentels ne puissent pas atteindre les parties internes de l’agitateur à plaque chauffante
- Aimant d’entraînement haute puissance de type PCM commandé par un moteur monophasé pour un fonctionnement continu
Spécification
Alliage d’aluminium revêtu de céramique | |
Ancrage magnétique | |
Aluminium peint à l’époxy | |
Ancrage magnétique et thermorégulateurs | |
135 mm | |
5°C à 40°C | |
715 mm | |
27,56 in | |
21,16 lb | |
Agitateur à plaque chauffante magnétique | |
20 L/position | |
4 | |
50 à 1 500 tr/min |
230 V | |
10,2 kg | |
Numérique | |
AM4 Digital PRO | |
50° à 370°C | |
50 à 60 Hz | |
11 A | |
630 W/position | |
9,6 Kg | |
Rectangle | |
UE | |
20 L/position |