Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir de séparation en verre borosilicaté ambré avec bouchon en PTFE
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation en verre borosilicaté ambré Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants de différentes densités.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04008149
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Sans échelle
- Avec bouchon en PTFE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Matériau : verre borosilicaté 3.3 ;
Spécification
Entonnoir de séparation | |
Verre borosilicaté | |
Prise 29/32 NS |
250 ml | |
Bouchon en PTFE, dispositif de fixation à vis en plastique |