Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Amber
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- ESD : Décharges électrostatiques
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Ambré |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 41 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |