Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour conditionnement ambrés à col large avec bouchons blancs en PP et mousse de PE / PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
1250 mL
2500 ml
Quantité:
12/Cs.
6/Cs.
Description
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Flacon de stockage col large
- Flacon verre ambré
Spécification
Capacité | 42 oz., 1250mL |
Joint de fermeture | PTFE/Polyethylene |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Taille du bouchon | 70-400 mm |
Type de bouchon | Screw Cap |
Diamètre (métrique) | 106 mm |
Distribution par le bouchon | Yes |
Type de produit | Wide Mouth Packer Bottle |
Capacité (métrique) | 1250 mL |
Capacité (impériale) | 42 oz. |