Learn More
Amberchrom™, 1x8, maille 100-200, forme Cl, Thermo Scientific™
Catalog Number 17555615
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
69011-19-4, 7732-18-5
C31H39N
0.00
MFCD00146763
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène ; triméthylamine
*
69011-19-4, 7732-18-5
C31H39N
0.00
MFCD00146763
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène ; triméthylamine
*
Nom chimique ou matériau AmberChrom™
Forme physique Billes
% min. CAS 35%, 55%
% max. CAS 45%, 65%
Capacité d’échange ionique ≥1.2 eq/L (Cl form)
Granulométrie 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau 39 to 45 % (Cl form)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water