Learn More
Invitrogen™ TBE (10X), exempt de RNase
Description
De qualité biologie moléculaire, la solution 10X TBE Invitrogen™ est fournie en quatre bouteilles de 1 l chacune. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Certifications
Certifié sans ARNase
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Running Buffer |
| Concentration | 10X |
| Forme physique | Liquid |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 4 x 1 L |
| Qualité | Biologie moléculaire |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TBE (10X), RNase-free
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Boric acid (H3BO3)