Learn More
Invitrogen™ TBE (10X), exempt de RNase
Code produit. 10556935
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
4000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10556935 1 l 1 pièce
10269204 4 x 1 L 4000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10556935 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9863
Edge
Certifié sans ARNase, économique et prêt à l’emploi.
De qualité biologie moléculaire, la solution 10X TBE Invitrogen™ est fournie en quatre bouteilles de 1 l chacune. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Certifications
Certifié sans ARNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Running Buffer
Concentration 10X
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 l
Qualité Biologie moléculaire
compliance-icons
Identifiant produit
  • TBE (10X), RNase-free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric acid