Learn More
Invitrogen™ Human Kidney Total RNA
Qualité supérieure, certifiée microARN
Marque: Invitrogen™ AM7976
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
L’ARN de la plus haute qualité disponible chez Invitrogen ; il est traité par DNase, soumis à des normes de contrôle qualité inégalées et certifié pour contenir de petits ARN (micro-ARN, ARNic et petit ARN nucléaire). Un tube contenant 100 μg, à une concentration de 1 mg / ml, est fourni. L’ARNm intact, la contamination génomique de l’ADN, la présence/absence d’inhibiteurs enzymatiques et la contamination de l’ARN ribosomal dans les préparations de poly(A) sont autant d’aspects importants utilisés pour juger de la qualité des ARN FirstChoice™. Les échantillons sont traités à l’aide de réactifs d’isolement d’ARN Invitrogen pour produire de l’ARN intact et très pur. Un traitement strict de la DNase est effectué pour s’assurer que l’ARN est prêt à être utilisé dans toute application en aval, y compris la PCR en temps réel. Étant donné qu’il est impossible d’éliminer toutes les molécules d’ADN d’un échantillon d’ARN, chaque préparation est testée pour s’assurer que toute contamination résiduelle de l’ADN est négligeable. L’intégrité de l’ARN est vérifiée par électrophorèse capillaire à l’aide du bioanalyseur Agilent™ 2100.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Certifications
Certifié microARN
Spécification
1 mg/ml | |
Humaine | |
Ambion™ | |
Traitement par DNase | |
Glace carbonique |
Conserver à ou en dessous de -70°C. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. Les aliquotes du produit peuvent être conservés à court terme à -20°C. NE PAS STOCKER DANS UN CONGÉLATEUR À DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE. | |
ARN total | |
Certifié microARN | |
Tissu normal | |
Rein |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.