Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA Amplification Kit
Pour l’amplification d’aussi peu que 50 pg d’ARN d’entrée pour l’analyse de matrice
Marque:  Invitrogen™ AM1791
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg
Code produit. 10045804
  • 3120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-08-2022
pour voir le stock disponible 
Includes: Le kit d’amplification d’ARNa MessageAmp™ II-Biotine amélioréecontient : Amorce T7 Oligo(dT), RT ArrayScript™, inhibiteur de RNase, tampon de premier brin (10X), mélange dNTP, tampon de second brin, ADN polymérase, RNase H, mélange enzymatique T7, tampon de réaction T7 (10X), mélange biotine-NTP et ARN de contrôle (1 mg/ml d’ARN total HeLa), tampon de lavage, tampon de liaison à l’ADNc, tampon de liaison à l’aRNA, tampon de fragmentation de la matrice (5X), cartouches de filtre d’aRNA, tubes de prélèvement d’aRNA, cartouches et tubes de filtre d’ADNc, tubes d’élution de l’ADNc, eau exempte de nucléase et manuel d’instructions détaillé.
Description
Description
Le profilage de l’expression à l’aide de dosage de gènes est devenu la méthode la plus largement utilisée pour évaluer l’expression génétique à l’échelle de l’ensemble du génome. La principale limite de cette technologie est la nécessité de grandes quantités d’ARN pour l’hybridation de matrice. Cet obstacle est généralement surmonté en utilisant la transcription de l’ADNc (obtenue à partir d’échantillons d’ARN total) à base d’ARN polymérase T7 pour amplifier des quantités suffisantes d’ARNc. Cette méthode d’amplification constitue la base du kit d’amplification d’ARNa amélioré MessageAmp™ II-Biotine.
Améliorations du marquage à la biotine
La phase de réaction de la procédure du kit amélioré MessageAmp II-Biotine a été optimisée pour un marquageefficace à la biotine. Un mélange NTP contenant des UTP biotinylés a été ajouté au kit pour faciliter l’utilisation. D’autres optimisations ont augmenté la sensibilité et les rendements de sorte que seulement 50 ng d’ARN d’entrée soient suffisants pour produire suffisamment d’ARNa pour l’analyse des matrices après seulement un seul cycle d’amplification. Ces kits n’incluent pas suffisamment de réactifs pour deux cycles d’amplification. Si vos expériences nécessitent deux cycles d’amplification, vous devrez acheter le kit d’amplification d’ARNa MessageAmp II en plus du kit MessageAmp II-Biotine.
Produit accessoire
Le kit d’amplification d’ARNa MessageAmp II (No de catalogue Cat. AM1751) est disponible si des réactifs supplémentaires sont nécessaires pour deux cycles d’amplification d’aRNA.
  • Le mélange NTP inclus contient des UTP biotinylés
  • Il comprend suffisamment de réactifs pour 20 amplifications d’aRNA à cycle simple
  • Plus de gènes sont détectés grâce à une augmentation du pourcentage des appels présents
  • Obtenez des quantités suffisantes d’ARN amplifié à partir d’un seul cycle d’amplification avec seulement 50 ng d’ARN d’entrée
  • Le nucléotide biotinylé est inclus dans le mélange NTP optimisé, réduisant ainsi le temps de configuration et optimisant le marquage
Marquage de matrice d’expression, analyse et génotypage d’expression de gènes, analyse de microarray, amplification d’ARN
Spécification
Spécification
Kit, amplification d’ARNa
Oui
ArrayScript™
Kit
20 réactions
Le kit d’amplification d’aRNA MessageAmp™ II améliorécontient une amorce T7 Oligo(dT), un ArrayScript™ RT, un inhibiteur de RNase, un tampon de premier brin 10X, un mélange dNTP, un tampon de second brin, un ADN polymérase, du RNase H, un mélange d’enzymes T7, un tampon de réaction T7 10X, un mélande biotine-NTP et un contrôle de l’ARN (1 mg⁄ml d’ARN total HeLa) qui sont tous stockés à –20°C. Le tampon de lavage, le tampon de liaison à l’ADNc, le tampon de liaison à l’aRNA, le tampon de fragmentation de la matrice 5X, les cartouches de filtre d’aRNA, les tubes de prélèvement d’aRNA, les cartouches de filtre d’ADNc + les tubes, les tubes d’élution d’ADNc, l’eau exempte de nucléase et le manuel d’instructions détaillé peuvent être stockés à température ambiante.
Marquage direct
ARN poly(A+), ARN total
Ambion™, MessageAmp™