Learn More
Invitrogen™ PBS : solution saline dans un tampon phosphate (10X) pH 7,4, sans RNase
Code produit p-4926912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10055154 500 mL 500mL
10722497 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10055154 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9624
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diluer à la concentration désirée.
PBS (solution saline dans un tampon phosphate) est un mélange dont le pH est ajusté, de tampons phosphates (de qualité ultrapure) et de solutions salines qui, lorsqu’il est dilué à une concentration de travail de 1X, contient 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2HPO4 et 2 mM KH2PO4. Chaque solution de PBS 10X est prête à l’emploi après dilution à la concentration désirée. Ce PBS de qualité biologie moléculaire est certifié sans ARNase ; il est soumis à un test rigoureux de détection de l’activité ARNase, ainsi que des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 10X
pH 7,4
Forme physique Liquide
Gamme de produits Ambion
Quantité 500 mL