Learn More
Invitrogen™ TE, pH de 8,0, sans RNase
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 litre
Conditionnement:
1 pièce
Description
La solution de pH 8,0, au TE de qualité biologie moléculaire Invitrogen™ est fournie dans une bouteille de 500 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| pH | pH 8,0 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Flacon |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction