Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, exempt de RNase
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 1 M de Tris, pH 7,0, est fournie dans un flacon de 100 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 M |
| pH | 7 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 100 ml |
| Formule | 1,3-propanediol, 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-, chlorhydrate |
| Qualité | Biologie moléculaire |