Learn More
Amersham™ CyDye™ 700 Goat-Anti-Mouse Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
127.70€ - 217.00€
Spécification
| Applications | Western Blot |
|---|---|
| Conjugué | CyDye 700 |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Contenu et stockage | 2°C to 8°C, protected from light |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16297791
|
Life Science products Cytiva
29360784 |
0.1 mg |
127.70€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16207801
|
Life Science products Cytiva
29360785 |
0.5 mg |
217.00€
0.50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
- Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
- Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
- Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
- Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
Spécification
| Western Blot | |
| CyDye 700 | |
| Secondary | |
| 2°C to 8°C, protected from light |
Sécurité et traitement
- Amersham CyDye 700nm goat antimouse (0.1mg)
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 50.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 5.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.