Learn More
Cytiva Amersham™ Megaprime™ Système de marquage d’ADN
Pour le marquage de sondes d’ADN permettant d’obtenir des activités spécifiques > 1 x 109 dpm/μg en 10 minutes
Marque: Cytiva RPN1606
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.12200kg
Includes: Solution d’amorce ; Tampon de marquage ; Tampon de réaction ; Enzyme ; Solution d’ADN standard ; Solution d’ADN porteur
Description
Les systèmes de marquage d’ADN MegaPrime™ sont utilisés pour le marquage rapide par amorce aléatoire de quantités très faibles de substrat ADN, à partir de 25 ng seulement.
- Présente un fragment Klenow cloné et des nonamètres aléatoires dans la technique de marquage par amorce aléatoire
- Il n’est pas nécessaire d’éliminer les nucléotides non incorporés avant l’hybridation
- Protocoles de marquage direct à partir d’agarose à faible point de fusion
Specifications
-15°C à -30°C | |
Solution d’amorce 150 μl, tampon de marquage dATP, dGTP et dTTP dans 300 μl de Tris HCl pH 7,5, 2-mercaptoéthanol et MgCl2, solutions de nucléotides dATP, cCTP, dGTP, dTTP dans Tris HCl pH 8, 0,5mM EDTA, tampon de réaction A 10 x concentra | |
Système de marquage d’ADN MegaPrime, dCTP (à utiliser avec dCTP marqué) |
Membrane d’hybridation | |
30 |