Learn More
Skytec™ Masque respiratoire jetable AMF3CV P3
Code produit 30242979 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30242979 10/Pk. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242979 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur MMFS/ALP/AMF3CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.12€
    75.93€ / 10 pièces
    Économisez 35.19€
    31% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
La gamme Alpha Flow a été conçue pour améliorer le confort et la performance tout en assurant un maintien optimal. Le code couleur facilite l'identification des différents niveaux de protection requis.
  • La grande surface assure une très faible résistance respiratoire
  • Nouvelle valve d'expiration de grande taille qui réduit l'accumulation de chaleur et améliore le confort de l'utilisateur.
  • Coque Alphamesh à code couleur pour une identification facile
  • La sangle de tête réglable permet un ajustement sûr et confortable.
  • Sans métal - convient aux applications de l'industrie alimentaire
  • Le pont de nez préformé élimine le besoin d'ajustements réguliers.
  • Compatible avec une large gamme de lunettes de sécurité
  • Le filet souple et flexible conserve sa forme et ne s'affaisse pas pendant l'utilisation.
  • Conforme à la norme EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP3 NR
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 20
Certifications/Conformité CE, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Couleur Orange
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau de la couche de filtration Polipropileno fundido por soplado
Matériau du serre-tête Élstique consentant, ÉIns entre échantillons tissés
Modèle Flujo alfa
Quantité 10/Pk.