Learn More
Acétal d’aminoacétaldéhyde diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080718
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11448633
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10427.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 645-36-3 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Aminoacetaldehyde diethyl acetal, is used as an agrochemical intermediate, pharmaceutical, syntheses material intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal de diéthyl aminoacétaldéhyde est utilisé comme intermédiaire agrochimique, produit pharmaceutique et produit de synthèse intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais et sec. Stocker dans un récipient hermétiquement fermé. Prendre des mesures pour empêcher l’accumulation de charge électrostatique. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides et le dioxyde de carbone (CO2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-36-3
Formule moléculaire C6H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00008136
Clé InChI HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
CID PubChem 69524
Nom IUPAC 2,2-diethoxyethan-1-amine
SMILES CCOC(CN)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Densité 0.916
Point d’ébullition 162°C to 163°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Formule linéaire H2NCH2CH(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.417
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 506067
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 98%