Learn More
Acétal d’aminoacétaldéhyde diéthylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10326371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
5mL
Code produit. 10326371
Marque: Thermo Scientific Acros 103070050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 645-36-3 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-36-3
Formule moléculaire C6H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00008136
Clé InChI HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
CID PubChem 69524
Nom IUPAC 2,2-diéthoxyéthanamine
SMILES CCOC(CN)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Densité 0.9160g/mL
Point d’ébullition 162.0°C to 163.0°C
Point d’éclair 45°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH(OC2H5)2
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180
Quantité 5 mL
Beilstein 04,308
Gravité spécifique 0.916
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.