Learn More
Acétal de diméthylaminoacétaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10225770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10225770
Marque: Thermo Scientific Acros 153340250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22483-09-6
Numéro MDL MFCD00008135
Clé InChI QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
CID PubChem 89728
Nom IUPAC 2,2-diméthoxyéthanamine
SMILES COC(CN)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 135°C to 139°C (95.0 mmHg)
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H11NO2
Formule linéaire H2NCH2CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4160 to 1.418
Quantité 25 g
Beilstein 04, II, 758
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Viscosité 0.15 Pas (20°C)
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.