Learn More
Acétal de diméthylaminoacétaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022630
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11442887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15498.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Amino acetaldehyde dimethyl was used in preparation of chitosan- dendrimer hybrids having various functional groups such as carboxyl, ester and poly(ethylene glycol). It was used in an synthesis of a bicyclic proline analog from L-ascorbic acid and in 3-component reaction catalyzed by MgClO4 leading to α-aminophosphonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’amino-acétaldéhyde diméthyl a été utilisé dans la préparation d’hybrides chitosan-dendrimer ayant divers groupes fonctionnels tels que le carboxyle, l’ester et le poly(éthylène glycol). Il a été utilisé dans une synthèse d’un analogue bicyclique de la proline à partir de l’acide L-ascorbique et dans une réaction en 3 composants catalysée par MgClO4 conduisant à des α-aminophosphonates.
Solubilité
Miscible à l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22483-09-6
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.137
Numéro MDL MFCD00008135
Clé InChI QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
CID PubChem 89728
Nom IUPAC 2,2-diméthoxyéthanamine
SMILES COC(CN)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Densité 0.973
Point d’ébullition 135°C to 138°C
Point d’éclair 41°C (106°F)
Indice de réfraction 1.417
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 741868
Informations sur la solubilité Miscible in water. Soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 99%