missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Amisyn Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13402267
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13402267 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13402267 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528126

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Pig (100%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

STXBP6 binds components of the SNARE complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Amisyn
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.83 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Stxbp6
Numéro d’ordre du gène Q8NFX7
Alias de gène Amisyn; BC024598; C85317; FLJ39638; HSPC156; OTTHUMP00000178754; stxbp6; syntaxin binding protein 6; syntaxin binding protein 6 (amisyn); syntaxin-binding protein 6; Unknown (protein for MGC:134570); wu:fd20e06; zgc:86678
Symboles de gène(s) Stxbp6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human Amisyn. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29091
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.