Learn More
Ammoniac, solution env. 7 N dans du méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniac, H3N, numéro CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammoniac, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, gaz ammoniac, ammoniac, gaz ammoniaque, ammoniac anhydre, nitro-sil, esprit de carbonate d’ammonium, 2,5 L, CHEBI:16134, incolore à jaune, 6,0 à 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14°C, 17,03, mention d’avertissement GHS :danger
Marque: Thermo Scientific Acros 133710251
2088.15 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7664-41-7 Poids : 19.25000kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Ammoniac, H3N, numéro CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammoniac, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, gaz ammoniac, ammoniac, gaz ammoniaque, ammoniac anhydre, nitro-sil, esprit de carbonate d’ammonium, 2,5 L, CHEBI:16134, incolore à jaune, 6,0 à 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14°C, 17,03, mention d’avertissement GHS : danger
Spécification
Ammonia | |
ca. 7N Solution in Methanol | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
05,15 | |
15, 488 | |
25 L | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.77 |
Incolore à jaune | |
7664-41-7,67-56-1 | |
NH3 | |
6.0 to 7.5N | |
0.7700g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
azane | |
14°C | |
CHEBI:16134 | |
Bidon en plastique | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.