Learn More
Ammoniac, diluant R1, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 12603623 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
1L
Code produit. 12603623
Marque: Reagecon 1004702
Fabriqués conformément au chapitre 4 (4.1.1) sur la Pharmacopée européenne et préparés dans un établissement ISO 9001. L’ammoniac, diluant R1, qualité EP, Reagecon™ est une solution volumétrique analytique prête à l’emploi pour une utilisation dans des titrations manuelles ou automatiques. Il contient entre 100–104 g/l de NH3.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) Directives
  • Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le réactif prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia Hydroxide
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Poids de la formule 35.05g/mol
Qualité Eu. Ph.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100–104g/L NH3
Conditionnement Inviolable
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • AMMONIA DILUTE R1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonia