Learn More
Ammonium Acetate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Code produit. 10395210 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
:
250 g, pot de poudre en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
10395210 250 g, pot de poudre en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10395210 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3450/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 114°C
CAS 631-61-8
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Poids de la formule 77.08g/mol
Conditionnement Plastic powder jar