Learn More
Acétate d’ammonium, LC-MS Ultra, Honeywell™
Code produit. 15691400 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15691400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15691400 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1426725G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, additif d’éluant pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionné dans des bouteilles en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Quantité 25 g
Formule moléculaire C2H7NO2
Formule linéaire CH3CO2NH4
Numéro MDL MFCD00013066
Beilstein 4186741
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nom IUPAC azanium ; acétate
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Poids de la formule 77.08g/mol
Qualité LC-MS Ultra
Conditionnement Bouteilles en plastique
Résidus après l’allumage ≤0.01% (as SO4)
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium acetate