missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate d’ammonium, pour l’analyse des sols, Fisher Chemical

Code produit. 10518800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10518800

Marque: Fisher Chemical A/3445/53

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 631-61-8
Numéro MDL 13066

Spécification

Point de fusion 114°C
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids de la formule 77.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis