Learn More
Dodécahydrate de sulfate d’aluminium d’ammonium, qualité réactif, ≥ 99 % (titration), Honeywell™
Code produit. 15607640 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 15607640
Marque: Honeywell Research Chemicals A2140500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, ≥ 99 % (titration)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-26-1
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 453.313
Numéro MDL MFCD00149958
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62668
Nom IUPAC Disulfate d’azanium d’aluminium dodécahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Point de fusion 93.5°C
Couleur Blanc
pH 2.6 (at 25°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 453.33g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (titration)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1.640g/cm3 at 20°C