Learn More
Carbonate d’ammonium, ≥ 30 % de base NH3 (T), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15686950 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
Code produit. 15686950
Marque: Honeywell-Fluka 74415250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
pour HPLC, ≥ 30 % de base NH3 (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
CAS 506-87-6
Couleur Blanc
pH 9 (at 100.0g/L 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule moléculaire CH8N2O3
Formule linéaire (NH4)2CO3
Numéro MDL MFCD00010890
Numéro UN UN3077
Beilstein 4253487
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 96.086
CID PubChem 517111
Poids de la formule 96.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥30% (NH3 basis (T))
Odeur Ammonia stinging
Conditionnement Flacon poly
Densité 0.9g/cu.cm at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)