Learn More
Solution de carbonate d’ammonium selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
- Réactif de la pharmacopée européenne, solution
- Produit stable très pur développé et testé pour les applications de la pharmacopée européenne (EP).
- Utilisé pour la préparation d’autres réactifs (4.1.1), les réactions d’identification des ions et des groupes fonctionnels (2.3.1) et comme réactif dans la réalisation des tests décrits dans plusieurs monographies EP
- Ce réactif EP Reagecon est précis, stable et reproductible.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon de réservoir en verre ambré45 |
| Forme physique | Liquide |
| Technique | Test EP |
| Quantité | 1 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ammonium carbonate solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium carbonate