Learn More
Chlorure d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
2.50kg
25kg
500g
6 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15693220
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 311076X2.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Ammonium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire NH4Cl
SMILES [NH4+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1mmHg (160.4°C)
Densité Vapor Density: 1.9 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado