missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citrate d’ammonium dibasique, Honeywell Fluka™

Code produit. p-7071747 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15650910

Marque: Honeywell-Fluka 09831100G

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 3012-65-5
Formule moléculaire C6H14N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Numéro MDL MFCD00013068
Clé InChI YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
CID PubChem 13710713
ChEBI CHEBI:63076
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Ammonium Citrate Dibasic
Quantité 100 g
Formule linéaire HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Beilstein 4925760
Nom IUPAC Diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate
Poids de la formule 226.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)
Qualité ACS/certifié pur
Résidus après l’allumage ≤0.01% (as SO4)
Densité Vapor Density: 1.8 (vs air)
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis