Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4509699 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10358570
Marque: Thermo Scientific Acros 193701000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dihydrogen phosphate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Informations sur la solubilité Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces