Learn More
Fluorure d’ammonium, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367297
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
Code produit. 11367297
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011568.D9
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-01-8
Formule moléculaire FH4N
Poids moléculaire (g/mol) 37.04
Numéro MDL MFCD00011423
Clé InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC amine hydrofluoride
SMILES N.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium fluoride
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 x 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min.
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 37.04
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Densité 1.01