Learn More
Formate d’ammonium dans l’eau, 10 mM, avec 0,05 % d’acide formique, LC-MS, Thermo Scientific™
Code produit. 15213075 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre borosilicaté
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15213075 1 L Flacon en verre borosilicaté 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15213075 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur MB1231
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mélange de phase mobile adapté à l’analyse. Par. ex : la vitamine D et les drogues faisant l’objet de tests d’abus et conditionnées dans un flacon en verre borosilicaté qui peut être utilisé directement sur l’instrument LC-MS.
Formiate d’ammonium dans l’eau, 10 mM, avec 0,05 % d’acide formique, 0,57 à 0,69 g/l (formiate d’ammonium, p/v), numéro CAS-7732-18-5, 540-69-2, 64-18-6, dihydrogène oxyde, monoxyde de dihydrogène, 1 l, <-0,005 AU à 254 nm, <-1,0 AU à 220 nm, test de réussite (adéquation du gradient LC-UV), <-5 ppb, 100 °C, <-25 ppb
  • Pour une utilisation dans des applications LC/MS et UHPLC
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Mélange de phase mobile adapté aux tests de dépistage de la vitamine D et des stupéfiants
  • Conditionné dans des flacons en verre borosilicaté pour empêcher la formation d’adduits métalliques, qui peuvent être utilisés directement sur l’instrument.
  • Formate d’ammonium, un tampon HPLC couramment utilisé compatible avec la LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Nom chimique ou matériau Ammonium Formate in Water, 10mM, with 0.05% Formic Acid
Note relative au nom Mobile-phase solvent blend
CAS 7732-18-5, 540-69-2, 64-18-6
pH 3.5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Qualité UHPLC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Formate d’ammonium 10 mM
Conditionnement Flacon en verre borosilicaté
Densité 1.0 g/cm3