Learn More
Hexachloro-iridate(IV) d’ammonium, Premion™, 99,994 % (à base de métaux), Ir 41 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300989
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.10g
1g
5g
Code produit. 11300989
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010712.77
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-92-4
Formule moléculaire Cl6H8IrN2
Poids moléculaire (g/mol) 440.99
Numéro MDL MFCD00010881
Clé InChI QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
CID PubChem 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexachloroiridate(IV)
Point de fusion (decomposition)
Couleur Noir-rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 0.1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC ammonium hexachloroiridate
Poids de la formule 441.02
Pourcentage de pureté 99.994%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 41% min.
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.86 g/mL