Learn More
Sulfate de fer(II) ammoniacal hexahydraté, 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
3 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10677221
Marque: Thermo Scientific Acros 423725000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-85-9
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Bleu-vert
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Merck Index 15, 518
Informations sur la solubilité Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 392.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.