Learn More
Métavanadate d’ammonium, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10600151 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10600151
Marque: Fisher Chemical A/5680/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7803-55-6
Formule moléculaire H4NO3V
Poids moléculaire (g/mol) 116.98
Numéro MDL MFCD00011430
Clé InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC amine de vanadiumoylol
SMILES N.O[V](=O)=O
Specifications
Point de fusion 200°C
Couleur Vert
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 116.98g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique