Learn More
Solution de perchlorate d’ammonium, qualité réactif, ∼1 M dans H2O, Honeywell™
Code produit. 16666263 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
:
50 L
Code produit. 16666263
Marque: Honeywell Research Chemicals 0991150L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Point d’ébullition >100°C
Nom chimique ou matériau Ammonium perchlorate solution
Point de fusion <0°C
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
% min. CAS >80%
% max. CAS ≤ 90%
Quantité 50 L
Formule linéaire NH4ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 117.49 g/mol
Qualité Réactif
Densité 1.053 g/cm3 (20°C)