Learn More
Persulfate d’ammonium, ≥ 98,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15682700 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
4 pièces
500g
5g
Code produit. 15682700
Marque: Honeywell-Fluka 2486145G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥ 98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL MFCD00003390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
CID PubChem 62648
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Persulfate
Point de fusion 120°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 5 g
Formule linéaire (NH4)2S2O8
Numéro UN UN1444
Nom IUPAC diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Poids de la formule 228.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Résidus après l’allumage ≤0.05%
Densité 1.98g/cm3; Vapor Density: 7.9 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.