Learn More
Succinate d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 17241282 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 17241282
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2226-88-2 | C4H12N2O4 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2226-88-2
Formule moléculaire C4H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Clé InChI NHJPVZLSLOHJDM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Butanedioate de diammonium
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium succinate
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.12