Learn More
Ammonium Sulfide Solution, 20% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120195 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
Code produit. 15648480
Marque: Honeywell-Fluka A195225ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 12135-76-1
Formule moléculaire H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Numéro MDL MFCD00010892
Clé InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfide solution
Couleur Jaune
Quantité 25 mL
Formule linéaire (NH4)2S
Numéro UN UN2683
Point d’éclair 32°C (89.6°F)
Poids de la formule 68.14g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% in H2O
Odeur Stench
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Liquid
Tension de vapeur 600 hPa at 20°C