Learn More
Thioglycolate d’ammonium, solution à 70 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3523363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 10268713
Marque: Thermo Scientific Acros 384682500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Thioglycolate d’ammonium, 68,0 à 72,0 %, C2H7NO2S, numéro CAS-5421-46-5, 7732-18-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thioglycolate
Couleur Incolore
Note relative au nom 70 wt.% solution in water
CAS 5421-46-5, 7732-18-5
Point d’ébullition 115.0°C
Point de fusion -20.0°C
Formule moléculaire C2H7NO2S
Numéro MDL MFCD00137451
Densité 1.2200g/mL
Synonyme ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble.
Clé InChI ZZTCCAPMZLDHFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)[O-])S.[NH4+]
Nom IUPAC Azanium ;2 -sulfanylacétate
Poids moléculaire (g/mol) 109.143
CID PubChem 21534
Poids de la formule 109.15
Pourcentage de pureté 68.0 to 72.0%
Identification ammonium: positive, mercaptane: positive
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.22
pH 5.8 to 6.4
Quantité 250 ml
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium thioglycolate