Learn More
Hanna Instruments™ Simulateur et étalonneur d’ampèremètre, 4-20 mA
Click to view available options
Type de batterie:
9V
Description
Ce simulateur portatif dispose d’un grand écran LCD pour afficher les valeurs. Le bus de communication à partir de l’instrumentation de processus peut être simulé dans n’importe lequel des 4 modes. Choisissez entre les modes Lecture et Mesure à l’aide d’un commutateur situé sur le panneau avant et de deux cadrans permettant un réglage rapide du courant.
- Mode lecture / étalonnage passif : Réglez la valeur de courant mA et ajustez l’instrument de processus en conséquence
- Mode lecture / simulation actif : Simulez la valeur de courant correcte et mettez le bus sous tension via un adaptateur externe
- Mode mesure / test passif : Mesurez et affichez les valeurs mA (ou pH) transmises par l’instrument de mesure
- Mode mesure / test actif : Mesurez et affichez les valeurs mA (ou pH) pour fournir une tension au bus de 4-20 mA
Spécification
Spécification
| Comprend | 1m (3.3 ft.) connection cable, 9V battery, 12 VDC adapter and instructions |
| Dimensions (L x l x H) | 180 x 83 x 40 mm (7.1 x 3.3 x 1.6 in.) |
| Poids (métrique) | 320 g |
| Poids (impériale) | 11.3 oz. |
| Précision | ±0.01 mA, ±0.01 pH |
| Résolution | 0.01 mA, 0.01 pH |
| Gamme de détection | 2.00 to 19.99 mA (Drive mode), 0.00 to 19.99 mA (Measurement mode) |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32°F à 122°F |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Type de batterie | 9V |
| Afficher plus |